Principaux documents
ENAH04258331
Enamine
methyl 2',3'-dihydro-1'H-spiro[cyclopropane-1,4'-isoquinoline]-1'-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.73
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2',3'-dihydro-1'H-spiro[cyclopropane-1,4'-isoquinoline]-1'-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO2.ClH/c1-16-12(15)11-9-4-2-3-5-10(9)13(6-7-13)8-14-11;/h2-5,11,14H,6-8H2,1H3;1H
Clé InChI
QKVAMJBYTPSXFO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588553