Documents
ENAH042578BA
Enamine
2-(oxolan-2-yl)oxolane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Iupac Name
hexahydro-[2,2'-bifuran]-2(3H)-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)9(4-2-6-13-9)7-3-1-5-12-7/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
LSZBEWSMXRIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661015