Key Documents
ENAH04255FFF
Enamine
3,3-difluoropentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoropentan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F2O/c1-2-5(6,7)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
QVCDXFJGNUGCER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645127