Principaux documents
ENAH0424BC7C
Enamine
3-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]prop-2-yn-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]-2-propyn-1-ol
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-14-8-9-15-12-6-2-4-11(10-12)5-3-7-13/h2,4,6,10,13H,7-9H2,1H3
Clé InChI
LKUSMCRRHNBHAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301375