Principaux documents
ENAH0424BC20
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-8(13)5-1-2-6-4-10-9(14)11-7(6)3-5/h1-3H,4H2,(H,12,13)(H2,10,11,14)
Clé InChI
KHQWJBJQHOEFOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608170
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608170