Documents
ENAH0424BAA3
Enamine
3-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10N4O4/c1-12-7-6(10-4-11-7)8(16)13(9(12)17)3-2-5(14)15/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)
Clé InChI
POOCYGOJOAWODV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448576