Principaux documents
ENAH0424B820
Enamine
6-bromo-3-chloro-2-(methylsulfanyl)quinoxaline
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1273140-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1273140-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-(methylthio)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2S/c1-14-9-8(11)12-7-4-5(10)2-3-6(7)13-9/h2-4H,1H3
Clé InChI
HXXGAXDBTDAZGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273140