Principaux documents
ENAH0424B688
Enamine
(5-cyclobutyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-cyclobutyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-4-7-8(11-5-9-7)6-2-1-3-6/h5-6,10H,1-4H2
Clé InChI
GVZSGLRTLJXRMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1246326
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1246326