Principaux documents
ENAH03BC1643
Enamine
2H,4H,5H,7H-pyrano[3,4-c]pyrazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,5,7-tetrahydropyrano[3,4-c]pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-2-9-4-6-5(1)3-7-8-6;/h3H,1-2,4H2,(H,7,8);1H
Clé InChI
WJKQXRRDEWEZPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387223
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387223