Principaux documents
ENAH03BB4E15
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-5-2-6(3-5)4-7;/h6H,1-4,7H2;1H
Clé InChI
JEXDYDDDCFCGDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325