Principaux documents
ENAH03BB4E0E
Enamine
(3S,6R)-3-methyl-6-(2-methylpropyl)piperazine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(3R,6S)-3-isobutyl-6-methyl-2,5-piperazinedione
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c1-5(2)4-7-9(13)10-6(3)8(12)11-7/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
DBJPZCJQDRPOME-NKWVEPMBSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272119
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272119