Principaux documents
ENAH03BB3466
Enamine
2,3-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.25
Numéro MDL:
Pf
165-167
Iupac Name
2,3-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
LFEXGBPVZBXATF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272073
Melting Point
165-167
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272073