Principaux documents
ENAH03BB31EC
Enamine
6-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(tert-butoxycarbonyl)-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-7-9(10(15)16)13(8-14)5-4-6-13/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
JRJNPYDJNKNDJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071772
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071772