Principaux documents
ENAH03A1C953
Enamine
(2E)-3-(4-{[(furan-2-yl)methyl]sulfamoyl}phenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Poids moléculaire :
307.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(4-{[(2-furylmethyl)amino]sulfonyl}phenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO5S/c16-14(17)8-5-11-3-6-13(7-4-11)21(18,19)15-10-12-2-1-9-20-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)/b8-5+
Clé InChI
VIBKQPVIIPWFQU-VMPITWQZSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832930
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832930