Principaux documents
ENAH03A1A934
Enamine
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-10(9-14)6-4-5-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Clé InChI
ARXILKDHBYZMHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157