Principaux documents
ENAH03A18C01
Enamine
methyl 2-[(methylamino)oxy]acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-((methylamino)oxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO3.ClH/c1-5-8-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NYERODLVZORRGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177803
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177803