Key Documents
ENAH03A179D8
Enamine
5-chloro-6-fluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-fluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2ClF2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
Clé InChI
PARZZSYIHCEZCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167006