Principaux documents
ENAH03A103BA
Enamine
(1-methoxycyclooctyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methoxycyclooctyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21NO/c1-12-10(9-11)7-5-3-2-4-6-8-10/h2-9,11H2,1H3
Clé InChI
BOXHPWUTUFLAIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143795
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143795