Principaux documents
ENAH03A10384
Enamine
1-methoxycyclooctane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methoxycyclooctanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-13-10(9(11)12)7-5-3-2-4-6-8-10/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
SSYMAKHAABBZOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143741
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143741