Principaux documents
ENAH03A0E097
Enamine
2-methyl-2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,7(11)12)6-4-5-9-10(6)3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
HPCOKBKBEIYXOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137846
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1137846