Key Documents
ENAH03A01DCB
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.38
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO4/c1-20(18(22)23)11-21(12-20)19(24)25-10-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17H,10-12H2,1H3,(H,22,23)
Clé InChI
YURGDOUBZIDRBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657423
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657423