Principaux documents
ENAH03A01D98
Enamine
1-[(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulfonyl]piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.79
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)sulfonyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O3S.ClH/c1-7-10(8(2)16-12-7)17(14,15)13-5-3-9(11)4-6-13;/h9H,3-6,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
XSOYBDAIHYQMCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651484
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651484