Principaux documents
ENAH03A01637
Enamine
3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
85-86
Iupac Name
3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(11-8-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
MWZIPSOUAUOKRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591
Melting Point
85-86
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223591