Principaux documents
ENAH03A01470
Enamine
2-{[1-(aminomethyl)cyclohexyl]oxy}ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[1-(aminomethyl)cyclohexyl]oxy}ethanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c10-8-9(12-7-6-11)4-2-1-3-5-9/h11H,1-8,10H2
Clé InChI
LOGQRZLMWUIAJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091618
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091618