Documents
ENAH03A01401
Enamine
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-9(12)8(5-7)6-11/h1-2,5-6,12H,3H2
Clé InChI
BKZOBSOONHBLJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035