Documents
ENAH039FE960
Enamine
2-(3-hydroxyoxan-3-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-7(10)2-1-3-11-5-7/h10H,1-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
HTPPTUMNBCLHCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071940
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071940