Principaux documents
ENAH039FE871
Enamine
5-bromo-2-cyclopropyl-4-methylpyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.55
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclopropyl-4-methylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN.ClH/c1-6-4-9(7-2-3-7)11-5-8(6)10;/h4-5,7H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
HBXDKYLRCLHGLV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073060