Principaux documents
ENAH0385C964
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)7-10-5-6-13(8-10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
RAJZCIOEJRDKLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855