Principaux documents
ENAH03856936
Enamine
rac-(1R,3aS,7aS)-hexahydro-1H-furo[3,4-c]pyran-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,3aS,7aS)-hexahydro-3H-furo[3,4-c]pyran-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O4/c9-8(10)7-6-1-2-11-3-5(6)4-12-7/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6-,7+/m0/s1
Clé InChI
CXVDZTINHSQBKZ-LYFYHCNISA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746830