Principaux documents
ENAH038567F1
Enamine
N-(4-methylcyclohexyl)acetamide
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-754722-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-754722-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
82-84
Iupac Name
N-(4-methylcyclohexyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
SZDASIWYASCDLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754722
Melting Point
82-84
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754722