Principaux documents
ENAH038566B4
Enamine
3,4-dihydrospiro[1,4-benzoxazine-2,1'-cyclopropane] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dihydrospiro[benzo[b][1,4]oxazine-2,1'-cyclopropane] hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)11-7-10(12-9)5-6-10;/h1-4,11H,5-7H2;1H
Clé InChI
XOYVYXXATNTVBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747273
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747273