Key Documents
ENAH038561EA
Enamine
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O3/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-9(7-14)15-5-8(13)4-10(15)16/h8-9H,4-7,13H2,1-3H3
Clé InChI
BJKBPCPSSNEWFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171