Principaux documents
ENA964480240
Enamine
{5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-7-2-5-8(12-7)3-1-4-8/h7H,1-6H2
Clé InChI
YPIROZHLPTYHTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118