Key Documents
ENA964468738
Enamine
(2,2,5,5-tetramethyloxolan-3-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11-8/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Clé InChI
QAPFLMUWGDXSQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378778