Key Documents
ENA964468556
Enamine
1-bromo-2-(2,2-dimethylpropyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-neopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)8-9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
UVOQVUNTVNFDKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-623978
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-623978