Key Documents
ENA964467249
Enamine
2-cyclopropylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylpropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO2S/c1-5(6-2-3-6)4-10(7,8)9/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LJPLUAIAXSGUSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283688
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283688