Key Documents
ENA947414766
Enamine
5-bromo-2-chloro-6-fluoro-1,3-benzothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.52
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H2BrClFNS/c8-3-1-5-6(2-4(3)10)12-7(9)11-5/h1-2H
Clé InChI
GXGNSXRGBXCRSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-388223
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-388223