Principaux documents
ENA947414063
Enamine
2-(1-amino-2,2,2-trifluoroethyl)pentanedioic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-amino-2,2,2-trifluoroethyl)pentanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO4.ClH/c8-7(9,10)5(11)3(6(14)15)1-2-4(12)13;/h3,5H,1-2,11H2,(H,12,13)(H,14,15);1H
Clé InChI
MHJNPRALONLOLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398655
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398655