Principaux documents
ENA947410443
Enamine
[(thiolan-2-yl)methyl]thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((tetrahydrothiophen-2-yl)methyl)thiourea
Inchi Code
1S/C6H12N2S2/c7-6(9)8-4-5-2-1-3-10-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
Clé InChI
KBSHZLJPQNLIRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396870
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396870