Key Documents
ENA947407887
Enamine
2-(8-chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(8-chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-2-5-10-9-4-1-3-8(7-12(17)18)13(9)16-14(10)11/h1-6,16H,7H2,(H,17,18)
Clé InChI
NUTYGMIYEFIHFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392920
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392920