Principaux documents
ENA947407244
Enamine
ethyl 2-amino-6-methylheptanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.74
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-6-methylheptanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO2.ClH/c1-4-13-10(12)9(11)7-5-6-8(2)3;/h8-9H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
IGTFDRBZXHTMQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392810
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392810