Principaux documents
ENA947406668
Enamine
7-bromo-[1,3]oxazolo[4,5-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.01
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo[1,3]oxazolo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrN2O/c7-4-1-8-2-5-6(4)10-3-9-5/h1-3H
Clé InChI
DRWOBNSSVJNXJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679494
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679494