Principaux documents
ENA947393336
Enamine
(2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.15
Numéro MDL:
Pf
105-107
Iupac Name
(2E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2/c9-5-1-3-8-4-2-6-10-7-8/h1-4,6-7H/b3-1+
Clé InChI
CNHMTMHYYONLOV-HNQUOIGGSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Melting Point
105-107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442