Principaux documents
ENA947393328
Enamine
4-[N-methyl-1-(pyridin-4-yl)formamido]butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[isonicotinoyl(methyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-13(8-2-3-10(14)15)11(16)9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
XFDYHPBYZYAHSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367387
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367387