Principaux documents
ENA947385810
Enamine
4,6-dichloro-2-(ethoxymethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.06
Numéro MDL:
Iupac Name
(4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)methyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2O/c1-2-12-4-7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
PYDUJAPRBBVWSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134520
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134520