Principaux documents
ENA947385416
Enamine
2-chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H8Cl3NO/c1-5(10)9(14)13-8-3-2-6(11)4-7(8)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
PSIZZOYREZKCCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01782
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01782