Principaux documents
ENA947385414
Enamine
N-benzyl-2-chloro-N-(2-phenylethyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.79
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2-chloro-N-(2-phenylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C17H18ClNO/c18-13-17(20)19(14-16-9-5-2-6-10-16)12-11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14H2
Clé InChI
FZAPEQHWBXABLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01772
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01772