Principaux documents
ENA946839872
Enamine
benzyl (2S)-3-amino-2-hydroxypropanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl (S)-3-amino-2-hydroxypropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c11-6-9(12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
FETCUBOMIICFNI-FVGYRXGTSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381145
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381145