Key Documents
ENA946833553
Enamine
tert-butyl 3-amino-2,6-dimethylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-2,6-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-8-6-7-10(14)9(2)11(8)12(15)16-13(3,4)5/h6-7H,14H2,1-5H3
Clé InChI
JTEJXSUMBLPZBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-372867
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-372867