Key Documents
ENA946832044
Enamine
1-benzylpyrrolidine-3-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C12H16N2S/c13-12(15)11-6-7-14(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,13,15)
Clé InChI
SXSKQICXHDANJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138978
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138978